Learn More
Bel-Art™ Sacs d’élimination des risques biologiques avec indicateur de stérilisation
Description
- Les sacs rouges affichent le symbole de danger biologique standard et les recommandations sur les précautions à prendre en quatre langues
- Épaisseur : 2 mm
- En polymère mélangé
- Autoclavable à 121°C (250°F) avec indicateur de stérilisation qui s’assombrit une fois autoclavé
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Résistance aux impacts ASTM 1709, résistant aux déchirures ASTM 1992 |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Déchets à risque biologique |
| Comprend | Indicateur de stérilisation, étiquettes d’avertissement de danger biologique en quatre langues |
| Matériau | HDPE |
| Hauteur (métrique) | 122 mm |
| Capacité (métrique) | 189 L |
| Largeur (métrique) | 94 mm |
| Afficher plus |