Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet en matériau respirant autoclavable pour isolateurs
Code produit 17796929 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
6 in
8 in
9,5 in
10 in
11 in
12 in
13 in
14 in
15 in
17 in
18 in
20 in
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
32 in
34 in
35 in
Largeur (impériale):
2 in
3 in
3,5 in
4 in
5 in
6 in
7 in
8 in
10 in
12 in
14 in
15 in
16 in
18 in
24 in
Capacité (métrique):
0,44 L
0,47 L
0,6 L
0,69 L
1,42 L
1,49 L
1,95 L
1,98 L
1,99 L
2,26 L
2,98 L
3,56 L
4,2 L
4,8 L
4,97 L
5 L
5,2 L
6,76 L
7,45 L
8,25 L
9,8 L
10,3 L
12,7 L
13,9 L
15,5 L
17,9 L
20,9 L
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Largeur (impériale) Capacité (métrique) Conditionnement
17796929 26 in 16 in 10,3 L 500 pièces
17766909 6 in 3 in 0,44 L 1000 pièces
17756909 9,5 in 2 in 0,47 L 1000 pièces
17786909 8 in 3,5 in 0,69 L 500 pièces
17776909 8 in 3 in 0,6 L 500 pièces
17716919 10 in 5 in 1,42 L 500 pièces
17726919 8 in 6 in 1,42 L 500 pièces
17796909 15 in 4 in 1,49 L 500 pièces
17706919 22 in 4 in 1,95 L 500 pièces
17736919 12 in 6 in 1,98 L 500 pièces
17786919 10 in 8 in 1,99 L 500 pièces
17776919 13 in 7 in 2,26 L 500 pièces
17796919 15 in 8 in 2,98 L 500 pièces
17726929 11 in 10 in 2,98 L 500 pièces
17706929 18 in 8 in 3,56 L 500 pièces
17746929 14 in 12 in 4,2 L 500 pièces
17746919 28 in 6 in 4,2 L 500 pièces
17756919 32 in 6 in 4,8 L 500 pièces
17736929 20 in 10 in 4,97 L 500 pièces
17756929 17 in 12 in 5 L 500 pièces
17766919 35 in 6 in 5,2 L 500 pièces
17716929 34 in 8 in 6,76 L 500 pièces
17786929 17 in 16 in 6,76 L 500 pièces
17776929 20 in 15 in 7,45 L 500 pièces
17766929 24 in 14 in 8,25 L 500 pièces
17726939 22 in 18 in 9,8 L 500 pièces
17706939 32 in 16 in 12,7 L 250 pièces
17716939 35 in 16 in 13,9 L 250 pièces
17736939 26 in 24 in 15,5 L 250 pièces
17746939 30 in 24 in 17,9 L 250 pièces
17756939 35 in 24 in 20,9 L 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Code produit 17796929 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BBMGTVKSS1626HH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3685.00€
    3427.94€ / 500 pièces
    Économisez 257.06€
    6% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Ces sachets en matériau respirant auto-scellants avec pelage en chevron et trou de suspension permettent de suspendre les sachets préalablement stérilisés à la vapeur dans un isolateur pour la décontamination au PHV de l’emballage extérieur.
  • La construction de film en Tyvek™ et en polyéthylène pour une résistance élevée et une barrière microbienne exceptionnelle n’absorbe ou n’adsorbe pas le PHV
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur, mais fonctionne également avec l’irradiation gamma, l’EtO et le PHV
  • Joints pelables sans fibre
  • Haute clarté pour une visibilité du produit
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Fonctionne avec les scelleuses à bande pulsée et continue
  • Améliore l’efficacité du service de préparation des pièces
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Auto-scellage
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Isolateur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Méthode de stérilisation Vapeur, EtO, irradiation gamma, PHV
Épaisseur (impériale) 8 mil
Longueur (impériale) 26 in
Largeur (impériale) 16 in
Type de produit Sachet pour autoclave
Capacité (impériale) 349 oz.
Capacité (métrique) 10,3 L
Longueur (métrique) 66 cm
Largeur (métrique) 40,6 cm
Épaisseur (métrique) 203 μm