Learn More
Keystone Cleanroom Products Bonnettes autoclavables
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17798427 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale):
1 in à 1,75 in
1,75 in à 2,5 in
2,5 po à 4 po
3,5 in à 4,75 in
4 in à 5,5 in
5,5 in à 8 in
8 in à 12 in
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Diamètre (impériale) unitSize
17798427 5,5 in à 8 in 1000 pièces
17748427 1 in à 1,75 in 1000 pièces
17758427 1,75 in à 2,5 in 1000 pièces
17768427 2,5 po à 4 po 1000 pièces
17778427 3,5 in à 4,75 in 1000 pièces
17788427 4 in à 5,5 in 1000 pièces
17708437 8 in à 12 in 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit. 17798427 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur MFNWB12
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bonnettes autoclavables Keystone Cleanroom Products fabriquées à partir de BHD robuste, pour les procédés de stérilisation
  • Les mini-bonnettes en BHD autoclavables offrent un moyen pratique de couvrir les flacons, béchers, récipients, flacons de milieux, vannes, tuyaux et flexibles
  • Les bouchons peuvent être utilisés pour empêcher la poussière et d’autres particules de pénétrer dans les orifices de n’importe quelle taille
  • Peuvent être utilisés pendant la stérilisation pour réduire la durée de l’emballage
  • Respirant, tout en offrant une barrière acceptable après stérilisation
  • Utilise une fermeture élastique en caoutchouc sans latex pour créer un joint positif autour de toutes les ouvertures
  • Transformés et emballés dans des zones de production de salles blanches ISO 6 et 8
  • Autoclavable jusqu’à 135°C
Spécification
Autoclavable Autoclavable jusqu’à 135°C
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon None
Couleur Bleu
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Matériau Cellulose
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Conditionnement externe Sachet en poly facile à déchirer, thermoscellé
Quantité 1 000/paquet
Dimensions 12 in
Diamètre (impériale) 5,5 in à 8 in
Type de produit Cover