Learn More
ratiolab™ Sachets autoclavables en polypropylène
Code produit 13511030
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
300 x 500 mm
800 x 600 mm
1 100 x 700 mm
Capacité (métrique):
6 l
32 l
72 l
Conditionnement:
350 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Capacité (métrique) unitSize
13511030 300 x 500 mm 6 l 500 pièces
15518713 800 x 600 mm 32 l 500 pièces
15526939 1 100 x 700 mm 72 l 350 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13511030 Fournisseur ratiolab™ Code fournisseur 7002100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce sac à déchets autoclavable et jetable est destiné à la stérilisation et à l'élimination du matériel de laboratoire dangereux et contaminé.
  • Avec avertissement de risque biologique, instructions et patch indicateur de stérilisation
  • Mentions légales de sécurité en allemand, anglais, français et espagnol
  • Le champ indicateur blanc rectangulaire devient foncé après autoclavage.
  • Pour l'autoclavage, le sac ne doit pas être complètement fermé.
  • Autoclavable à 134 °C pendant 20 min.
  • Tolérance: ±5%
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Mise au rebut des déchets
Comprend Sac avec patch indicateur
Matériau Polypropylène
Quantité 500 sacs/paquet
Épaisseur (impériale) 2 mil
Dimensions (L x l) 300 x 500 mm
Longueur (impériale) 19,7 po
Largeur (impériale) 11,8 in
Type de produit Sachet pour l’élimination de matières contaminées
Capacité (impériale) 1,6 gal.
Capacité (métrique) 6 l
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Épaisseur (métrique) 50 μm