Learn More
ratiolab™ Sachets autoclavables en polypropylène
Description
- Avec avertissement de risque biologique, instructions et patch indicateur de stérilisation
- Mentions légales de sécurité en allemand, anglais, français et espagnol
- Le champ indicateur blanc rectangulaire devient foncé après autoclavage.
- Pour l'autoclavage, le sac ne doit pas être complètement fermé.
- Autoclavable à 134 °C pendant 20 min.
- Tolérance: ±5%
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Mise au rebut des déchets |
| Comprend | Sac avec patch indicateur |
| Matériau | Polypropylène |
| Quantité | 500 sacs/paquet |
| Épaisseur (impériale) | 2 mil |
| Dimensions (L x l) | 800 x 600 mm |
| Longueur (impériale) | 31,5 in |
| Largeur (impériale) | 23,6 in |
| Afficher plus |