Learn More
Brand™ Tubes à centrifuger autoclavables en PP avec rebord
Code produit 12070912 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
30 mL
48 mL
110 mL
Longueur (métrique):
100 mm
120 mm
Diamètre (métrique):
16 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
250 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
12070912 10 mL 100 mm 16 mm 250 pièces
10161441 110 mL 120 mm 40 mm 20 pièces
12080912 48 mL 100 mm 30 mm 25 pièces
10263681 30 mL 100 mm 20 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12070912 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 115342
En PP. Les tubes à centrifuger autoclavables en PP BRAND™ avec rebord peuvent supporter une force centrifuge relative (FCR) allant jusqu’à 4500. Autoclavables jusqu’à 121°C. Avec fond arrondi. Bouchon non compris.
  • En PP
  • Résistent jusqu’à une FCR de 4500
  • Autoclavable à 121°C
  • Fond arrondi
  • Bouchon non compris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 mL
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable (121 °C)
Longueur (métrique) 100 mm
Forme du fond Rond
Closure Included Non
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 4500 x g