Learn More
Beskrivelse
- Idéal pour les applications à basse pression, généralement jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Résistance aux produits chimiques
- Faites glisser la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé
- Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
- Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tubulure de 1/8 pouces de D.I. |
| Quantité d’emballage | 25/boîte |
| Taille du port | Orifice de 1/16 po ; 27/32 x 13/32 po |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
| Forme | Structuré |
| Comprend | Connecteur droit |
| Couleur | Concluant |
| Pression maximale | 30 psi (2 bar) |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?