Learn More
Eppendorf™ Micropilon Safe-Lock autoclavable
Code produit 10683001 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/Pk.
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10683001 10/Pk. 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10683001 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030120973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.05€
    50.20€ / 10 pièces
    Économisez 5.85€
    10% de réduction
En stock
Utilisez ce pilon pour la remise en suspension des granulés. Les micro-pilons autoclavables Eppendorf™ Safe-Lock possèdent deux extrémités pour un ajustement optimal dans les récipients de 1,5 et 2,0 ml.
Utilisez ce pilon pour resuspendre les granulés. Eppendorf™ Autoclavable Safe-Lock Les micropilons disposent de deux côtés pour un ajustement optimal dans des récipients de 1,5 et 2,0 mL.
  • Autoclavable (121°C, 20 min)
  • À utiliser avec des récipients de 1,5 et 2,0 ml
  • Disponibles en boîte de dix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Micropilon
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,5/2 mL Safe-Lock , tubes à bouchon à vis à torsion sûre de 1,7 mL
Quantité 10/Pk.