Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercles de bol autoclavables
BIOPHARMA
Code produit 17778217 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
12 in à 20 in
20 in à 26 in
26 in à 30 in
30 in à 40 in
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Conditionnement
17778217 26 in à 30 in 100 pièces
17758217 12 in à 20 in 500 pièces
17768217 20 in à 26 in 250 pièces
17720378 30 in à 40 in 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17778217 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BWLNWB36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00€
    1534.93€ / 100 pièces
    Économisez 40.07€
    2% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Les couvercles de bol autoclavable Keystone Cleanroom Products créent un niveau de protection secondaire pendant la présentation aseptique et la configuration de l’équipement
  • Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
  • Mesures de protection idéales : Laissé en place lorsque les portes de l’isolateur ou du cRABS sont ouvertes et enlevé via le système de gants isolants après la fermeture des portes
  • Éilmine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave produisant des particules
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur inclus
  • Autoclavable jusqu’à 135°C
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Aucun
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Comprend Indicateur de stérilisation à la vapeur
Matériau Cellulose
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Conditionnement externe Sachet en poly thermoscellé
Quantité 100/paquet
Diamètre (impériale) 26 in à 30 in
Type de produit Couverture