Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercles de bol autoclavables
BIOPHARMA
Code produit 17851061 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale):
11 à 16 in.
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Conditionnement
17851061 11 à 16 in. 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17851061 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BWLNWB20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2940.00€
    2854.06€ / 500 pièces
    Économisez 85.94€
    2% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Les couvercles de bol autoclavable Keystone Cleanroom Products créent un niveau de protection secondaire pendant la présentation aseptique et la configuration de l’équipement
  • Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
  • Conditionnement pratique : 1 sachet en poly étiqueté thermoscellé
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable jusqu’à 135°C
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Aucun
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Couvre-bols
Comprend Indicateur de vapeur
Matériau Cellulose
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Nbre par carton 500
Nb par paquet 1
Dimensions 20 in
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (métrique) 121°C à 135°C
Diamètre (impériale) 11 à 16 in.
Type de produit Couverture