Learn More
Buerkle™ Tubulure transparente en silicone autoclavable
Code produit 10154922 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diamètre (métrique) externe:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16 mm
Longueur totale (métrique):
5 m
25 m
50 m
Conditionnement:
1 rouleau
25m
5m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) Conditionnement
10154922 12 mm 16 mm 5 m 5m
15802697 8 mm 12 mm 5 m 5m
17260634 4 mm 6 mm 25 m 1 rouleau
15812697 3 mm 5 mm 50 m 25m
17210634 4 mm 6 mm 5 m 1 rouleau
10453802 10 mm 15 mm 5 m 5m
17270634 6 mm 9 mm 25 m 1 rouleau
17220634 7 mm 10 mm 5 m 1 rouleau
17280634 7 mm 10 mm 25 m 1 rouleau
17290634 8 mm 12 mm 25 m 1 rouleau
17200644 12 mm 16 mm 25 m 1 rouleau
15842577 5 mm 8 mm 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Attention : la longueur du rouleau a changé !
Code produit 10154922 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 88031216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.05€
    55.40€ / 5m
    Économisez 8.65€
    13% de réduction
En stock
Attention : la longueur du rouleau a changé !
Tubulure en silicone transparent autoclavable – Tuyau transparent très flexible. Bonne résistance aux acides et alcalis faibles.
  • Transparent
  • Température -60°C jusqu’à +180°C.
  • Autoclavable, oxyde d’éthylène
  • Convient aux denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0.47 in.
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0.31 in.
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (métrique) 2 mm
À utiliser avec Denrées alimentaires
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Propriétés de résistance Résistant aux alcalis, Peu résistant aux acides
Couleur Transparent
Dureté 55 (Shore A)
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C
Type de produit Silicone Tubing