Learn More
Buerkle™ Tubulure transparente en silicone autoclavable
Code produit 10453802 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16 mm
Longueur totale (métrique):
5 m
25 m
50 m
Conditionnement:
1 rouleau
25m
5m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) Conditionnement
10453802 15 mm 5 m 5m
15802697 12 mm 5 m 5m
17260634 6 mm 25 m 1 rouleau
15812697 5 mm 50 m 25m
17210634 6 mm 5 m 1 rouleau
17270634 9 mm 25 m 1 rouleau
10154922 16 mm 5 m 5m
17220634 10 mm 5 m 1 rouleau
17280634 10 mm 25 m 1 rouleau
17290634 12 mm 25 m 1 rouleau
17200644 16 mm 25 m 1 rouleau
15842577 8 mm 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Attention : la longueur du rouleau a changé !
Code produit 10453802 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 88031015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.87€
    60.30€ / 5m
    Économisez 12.57€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Attention : la longueur du rouleau a changé !
Tubulure en silicone transparent autoclavable – Tuyau transparent très flexible. Bonne résistance aux acides et alcalis faibles.
  • Transparent
  • Température -60°C jusqu’à +180°C.
  • Autoclavable, oxyde d’éthylène
  • Convient aux denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 10 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (métrique) 2.5 mm
À utiliser avec Denrées alimentaires
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Propriétés de résistance Résistant aux alcalis, Peu résistant aux acides
Couleur Transparent
Dureté 55 (Shore A)
Flexibilité Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C