Learn More
Buerkle™ Tubulure transparente en silicone autoclavable
Code produit 15812697 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16 mm
Longueur totale (métrique):
5 m
25 m
50 m
Conditionnement:
1 rouleau
25m
5m
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Longueur totale (métrique) Conditionnement
15812697 5 mm 50 m 25m
15802697 12 mm 5 m 5m
17260634 6 mm 25 m 1 rouleau
17210634 6 mm 5 m 1 rouleau
10453802 15 mm 5 m 5m
17270634 9 mm 25 m 1 rouleau
10154922 16 mm 5 m 5m
17220634 10 mm 5 m 1 rouleau
17280634 10 mm 25 m 1 rouleau
17290634 12 mm 25 m 1 rouleau
17200644 16 mm 25 m 1 rouleau
15842577 8 mm 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Attention : la longueur du rouleau a changé !
Code produit 15812697 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 88810305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.39€
    36.80€ / 25m
    Économisez 1.59€
    4% de réduction
En stock
Attention : la longueur du rouleau a changé !
Tubulure en silicone transparent autoclavable – Tuyau transparent très flexible. Bonne résistance aux acides et alcalis faibles.
  • Transparent
  • Température -60°C jusqu’à +180°C.
  • Autoclavable, oxyde d’éthylène
  • Convient aux denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau Silicone
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Longueur totale (métrique) 50 m
Épaisseur (métrique) 1 mm
À utiliser avec Denrées alimentaires
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Température min. de fonctionnement (métrique) -60°C
Couleur Transparent
Dureté 60 (Shore A ±5)
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C
Type de produit Tubulures