Description
- Transparent
- Température -60°C jusqu’à +180°C.
- Autoclavable, oxyde d’éthylène
- Convient aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Longueur totale (métrique) | 25 m |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -60°C |
| Couleur | Transparent |
| Dureté | 60 (Shore A ±5) |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 180 °C |