Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Sachets à bouchon avec fermeture thermoscellée
Tous les produits Keystone Cleanroom Products ProduitsDescription
Le grade médical 1073B Tyvek™ Ce matériau possède les propriétés de barrière antimicrobienne les plus élevées de tous les matériaux compatibles avec la stérilisation à la vapeur. Ces pochettes sont également compatibles avec VHP Cycles de décontamination couramment utilisés avec la technologie Isolator. N'absorbe ni n'adsorbe l'eau.
- Fabriqué et emballé dans un ISO salle blanche certifiée
- Joints d'étanchéité d'usine à double soudure
- Autoclavable jusqu'à 125 °C
- Résistant aux déchirures et aux perforations
- Hydrophobe
- Non pelucheux
- Scellage thermique fermé
- Indicateur de stérilisation à la vapeur intégré
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Scellage à chaud |
| Couleur | Transparent, blanc |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Vapeur, EtO, Gamma ou VHP Stérilisation |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Dimensions (L x l) | 22 x 16 po |
| Afficher plus |