Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Sachets à bouchon avec fermeture thermoscellée
Code produit 17811721 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
12 in
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
17811721 12 in 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17811721 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur 1212SBSD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Ces Tyvek™ Les sacs Stopper Bags ne se déchirent pas et ne se percent pas. Comprend une fermeture thermoscellée et des scellés d'usine à double soudure.
Le grade médical 1073B Tyvek™ Ce matériau possède les propriétés de barrière antimicrobienne les plus élevées de tous les matériaux compatibles avec la stérilisation à la vapeur. Ces pochettes sont également compatibles avec VHP Cycles de décontamination couramment utilisés avec la technologie Isolator. N'absorbe ni n'adsorbe l'eau.
  • Fabriqué et emballé dans un ISO salle blanche certifiée
  • Joints d'étanchéité d'usine à double soudure
  • Autoclavable jusqu'à 125 °C
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
  • Scellage thermique fermé
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur intégré
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Scellage à chaud
Couleur Transparent, blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Vapeur, EtO, Gamma ou VHP Stérilisation
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Comprend Steam Indicator Dot
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Quantité 500 Pk.
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
Longueur (impériale) 12 in
Largeur (impériale) 12 in
Type de produit Sachet pour autoclave
Longueur (métrique) 30.5 cm
Largeur (métrique) 30.5 cm