Learn More
Systec™ Autoclave
Code produit 10029592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
104 L (total), 95 L (nominal)
130 L (total), 120 L (nominal)
137 L (total), 120 L (nominal)
162 L (total), 150 L (nominal)
166 L (total), 150 L (nominal)
23 L (nominal) ; 25 L (total)
50 L (total), 45 L (nominal)
60 L (total), 55 L (nominal)
70 L (total), 65 L (nominal)
Modèle:
D-150
DE-23
DE-65
DX-45
VE-120
VE-95
VX-120
VX-150
VX-55
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle unitSize
10029592 70 L (total), 65 L (nominal) DE-65 1 pièce
12032959 60 L (total), 55 L (nominal) VX-55 1 pièce
10315353 50 L (total), 45 L (nominal) DX-45 1 pièce
10020163 104 L (total), 95 L (nominal) VE-95 1 pièce
12052979 130 L (total), 120 L (nominal) VE-120 1 pièce
10327652 162 L (total), 150 L (nominal) D-150 1 pièce
10542275 23 L (nominal) ; 25 L (total) DE-23 1 pièce
10591893 166 L (total), 150 L (nominal) VX-150 1 pièce
10790275 137 L (total), 120 L (nominal) VX-120 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Pour r\u00E9pondre \u00E0 vos besoins de st\u00E9rilisation, l'autoclave peut n\u00E9cessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10029592 Fournisseur Systec™ Code fournisseur 1565
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour r\u00E9pondre \u00E0 vos besoins de st\u00E9rilisation, l'autoclave peut n\u00E9cessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces autoclaves verticaux et de paillasse pour un large éventail d’applications de stérilisation des cultures, avec des options adaptées à tous les budgets. Les autoclaves Systec™ conviennent parfaitement à l’optimisation des procédés et la
  • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec D-23)
  • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
  • 3 À 25 programmes de stérilisation selon le modèle
  • Sonde de température flexible PT-100
Autoclaves verticaux à chargement par le dessus de série V Systec
  • 8 tailles différentes comportant un volume de chambre de 40 à 150 litres
  • Se caractérisent par leur faible encombrement et la grande capacité de leur chambre
  • Capacité de chargement optimale avec la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer
Autoclaves de paillasse à chargement frontal de série D Systec
  • Disponibles en 7 tailles comportant des capacités de chambre de 23 à 200 litres
  • Bien que compacts à l’extérieur, ils disposent de capacités de chambre idéales à l’intérieur
  • Chaque taille dispose d’une capacité de chargement optimale pour la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Ampérage 16 A
Capacité (métrique) 70 L (total), 65 L (nominal)
Modèle DE-65
Type de produit Autoclave
Poids (métrique) 195 kg
Alimentation électrique 3 x 400 V
Fréquence 50/60 Hz
Interface RS-232 / RS-485
Poids net (métrique) 125 kg
Pression de fonctionnement 3 à 10 bars
Tension 3 x 400 V
Puissance < 600 W/h