Learn More
Systec™ Autoclave
Code produit 12052979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
104 L (total), 95 L (nominal)
130 L (total), 120 L (nominal)
137 L (total), 120 L (nominal)
162 L (total), 150 L (nominal)
166 L (total), 150 L (nominal)
23 L (nominal) ; 25 L (total)
50 L (total), 45 L (nominal)
60 L (total), 55 L (nominal)
70 L (total), 65 L (nominal)
Modèle:
D-150
DE-23
DE-65
DX-45
VE-120
VE-95
VX-120
VX-150
VX-55
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Conditionnement
12052979 130 L (total), 120 L (nominal) VE-120 1 pièce
12032959 60 L (total), 55 L (nominal) VX-55 1 pièce
10315353 50 L (total), 45 L (nominal) DX-45 1 pièce
10029592 70 L (total), 65 L (nominal) DE-65 1 pièce
10020163 104 L (total), 95 L (nominal) VE-95 1 pièce
10327652 162 L (total), 150 L (nominal) D-150 1 pièce
10542275 23 L (nominal) ; 25 L (total) DE-23 1 pièce
10591893 166 L (total), 150 L (nominal) VX-150 1 pièce
10790275 137 L (total), 120 L (nominal) VX-120 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Pour r\u00E9pondre \u00E0 vos besoins de st\u00E9rilisation, l'autoclave peut n\u00E9cessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12052979 Fournisseur Systec™ Code fournisseur 1320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20230.00€
    18315.38€ / 1 pièces
    Économisez 1914.62€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Pour r\u00E9pondre \u00E0 vos besoins de st\u00E9rilisation, l'autoclave peut n\u00E9cessiter certaines options. Il est indispensable de remplir le guide de choix que vous retrouverez dans la section services / guides de choix
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces autoclaves verticaux et de paillasse pour un large éventail d’applications de stérilisation des cultures, avec des options adaptées à tous les budgets. Les autoclaves Systec™ conviennent parfaitement à l’optimisation des procédés et la
  • Boîtier, cadre de support et récipient sous pression en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Plage de température et de pression : 140°C, 4 bar (sauf pour Systec D-23)
  • Écran LCD et contrôle entièrement automatique par microprocesseur
  • 3 À 25 programmes de stérilisation selon le modèle
  • Sonde de température flexible PT-100
Autoclaves verticaux à chargement par le dessus de série V Systec
  • 8 tailles différentes comportant un volume de chambre de 40 à 150 litres
  • Se caractérisent par leur faible encombrement et la grande capacité de leur chambre
  • Capacité de chargement optimale avec la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer
Autoclaves de paillasse à chargement frontal de série D Systec
  • Disponibles en 7 tailles comportant des capacités de chambre de 23 à 200 litres
  • Bien que compacts à l’extérieur, ils disposent de capacités de chambre idéales à l’intérieur
  • Chaque taille dispose d’une capacité de chargement optimale pour la plupart des flacons de culture standard et des flacons Erlenmeyer
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Ampérage 16 A
Capacité (métrique) 130 L (total), 120 L (nominal)
Modèle VE-120
Type de produit Autoclave
Poids (métrique) 310 kg
Alimentation électrique 400 V
Fréquence 50/60 Hz
Interface RS-232 / RS-485
Poids net (métrique) 180 kg
Pression de fonctionnement 3 à 10 bars
Tension 400 V
Puissance < 750 W/h