Learn More
DURAN™ Bouteille d’autoclave
GREENER_CHOICE
Code produit 31772839 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
31772839 500 mL 4 pièces
31772838 1000 mL 4 pièces
31772840 2000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31772839 Fournisseur DURAN™ Code fournisseur 219944456
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système de bouteille autoclave et de capuchons à pousser pour une stérilisation à la vapeur sûre et efficace des milieux liquides.
  • Bouteilles moulées en DURAN™ verre borosilicate 3.3 offrant une résistance thermique et chimique exceptionnelle.
  • Risque de stérilité minimisé, prévient la contamination en minimisant les interventions manuelles.
  • Une sécurité accrue réduit les risques pour l’opérateur en supprimant les étapes de fermeture manuelle lors de la manipulation post-autoclave.
  • Identification facile, étiquettes et badges de bouteilles codées par couleur garantissent une identification claire et organisée en laboratoire.
  • Un espace et une ergonomie optimisés, un design fin et des zones de prise ergonomiques améliorent l’utilisation de l’espace et le confort de manipulation (bouteilles de 500 et 100 mL uniquement).
  • Time Efficiency, élimine le serrage manuel du bouchon, économise du temps et améliore l’efficacité de l’autoclav.
  • Commandes et inventaires simplifiés, disponibles en quantités correspondantes pour faciliter la gestion des commandes et l’inventaire.
  • Un goulot d’étranglement spécialement conçu s’adapte à un bouchon auto-ventilant pour une stérilisation sûre.
  • Bouchon en caoutchouc naturel à enfiler pour un scellement simple, sécurisé et facile.
  • Autoclavable à 121 °C, pour une stérilisation fiable à la vapeur, avec le DURAN™ Bouchon de Scellement réutilisable jusqu’à cinq cycles de stérilisation.
Remarque :
  • Les bouteilles autoclave de 500 mL et les bouchons à pousser sont vendus en 4 bouteilles et 4 capsules. Les bouteilles autoclave de 2000 mL et les bouchons à pousser sont vendus en 1 bouteille et 4 capsules.
  • Verre de type I selon les exigences de la pharmacopée USP américaine actuelle - 660 - Contenants - Verre.
Certifications :
  • Verre de type I selon les exigences de la pharmacopée USP <américaine actuelle 660 > Contenants - Verre.
  • Verre de type I selon les exigences de la pharmacopée européenne actuelle EP (3.2.1) Contenants en verre pour usage pharmaceutique.
  • Le verre de type I selon les exigences de la pharmacopée <japonaise actuelle JP 7.01 > Test pour les contenants en verre pour les injections.
  • Les résultats de calibrage des instruments volumétriques avec ce certificat font référence à un lot de calibrage.
  • Ce certificat de lot confirme que ASTM les limites d’erreur de classe A requises par USP sont respectées. Le certificat enregistre la valeur moyenne, l’écart-type du lot et la date de délivrance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 17 oz.
Procédure de nettoyage Compatible avec la laveuse de laboratoire
Couleur Concluant
Dimensions (L x l x H) 78 x 78 x 191 mm
Diamètre (métrique) interne 32.5 mm
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur/autoclave de l’eau et des milieux ; Stockage de liquides et de milieux stériles
Comprend Bouteilles et bouchon de scellement
Hauteur (métrique) avec bouchon 196 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Température max. (métrique) 500°C
Nbre par carton 4
Conditionnement Carton
Quantité 4 bouteilles et 4 bouchons à sceller
Stérilité Non stérile
Poids (métrique) 388 g
Couleur de bouchon Vert
Graduations 100 à 500 ml
Finition de col Sertissage effilé
Certifications/Conformité DIN ISO 3585
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Rond
Fit for Purpose Qualité certifiée
Hauteur (métrique) 191 mm
Type de produit Flacon de laboratoire
Matériau du bouchon Caoutchouc naturel
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 78 mm
Type de bouchon Bouchon hermétique