Learn More
Texwipe™ Étiquettes vierges rondes pour autoclave, adhésives pour autoclave
Code produit 31359694 Tous les produits Texwipe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
1,5 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale)
31359694 1,5 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31359694 Fournisseur Texwipe™ Code fournisseur TX515A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00€
    484.92€ / 2000 pièces
    Économisez 227.08€
    31% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Étiquette mate résistante avec adhésif puissant, garantissant que les données restent claires et intactes même après des cycles de stérilisation à l'autoclave répétés.
  • Fabriqué à partir de matériaux haute performance Teslin™ Matériel pour l'étiquetage des salles blanches et de la stérilisation.
  • Compatible avec la plupart des encres conventionnelles pour des options d'impression flexibles.
  • Empêche les bavures, la décoloration ou la perte de données, même en cas d'autoclavage à haute température.
  • La surface mate assure une impression nette et lisible ainsi qu'une adhérence optimale de l'encre.
  • L'adhésif permanent assure une liaison solide et fiable sur diverses surfaces de salles blanches.
  • Idéal pour l'étiquetage dans les laboratoires, les industries pharmaceutiques et les zones de production stériles.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Teslin
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Forme Rond
Dimensions (L x l) 1,5 x 1,5 in (3,8 x 3,8 cm)
Longueur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 3.8 cm