Learn More
GA International Autoclave-Resistant Labels for Laser Printers
Code produit 17854226
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
210,1 x 297,2 mm
31,5 x 13 mm
45 x 22,3 mm
Conditionnement:
16 pièces
2016 pièces
896 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17854226 210,1 x 297,2 mm 16 pièces
17844706 31,5 x 13 mm 2016 pièces
17834616 45 x 22,3 mm 896 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17854226 Fournisseur GA International Code fournisseur A4ALT28WH
Expédition estimée: 02-12-2026
Permanent laser printable labels, ideal for glassware, metal, and plastic surfaces, such as blister packs and containers intended for use in steam autoclaves and ovens.
  • Strong permanent adhesive ensures labels adhere to glass, metal, and plastic surfaces
  • Designed for use in steam autoclaves and dry heat ovens
  • Compatible with all major brands of desktop laser printers
Spécification
Type d’adhésif Permanent
Couleur White
Finition Matte
Format Sheet
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Laser
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par feuille 1/Sheet
Nb par paquet 16/Pk.
Quantité 16/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +302°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +150°C
Dimensions (L x l) 210,1 x 297,2 mm
Longueur (impériale) 11.7 in.
Longueur (métrique) 297.2 mm
Largeur (impériale) 8.27 in.
Largeur (métrique) 210.1 mm