Learn More
Kartell Ruban de stérilisation d’autoclave
Code produit 31906273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
31906273 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31906273 Fournisseur Kartell Code fournisseur 01052/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.90€
    71.81€ / 8 pièces
    Économisez 1.09€
    1% de réduction
En stock
Fabriqué en papier semi-crêpe imprégné très conforme, imprimé avec de l’encre indicatrice sans plomb
  • Ruban adhésif sans plomb, à base de papier, avec encre indicatrice de procédé à vapeur, spécialement conçu pour sceller les emballages destinés à la stérilisation à la vapeur.
  • Le ruban est doté d’un support en papier saturé et semi-crépé, et est recouvert d’un adhésif à base de caoutchouc naturel sec et de résine, très adhésif.
  • Il offre une forte adhérence à une large gamme de surfaces, y compris les tissus, métaux, plastiques, non tissés et papiers.
  • Son excellente conformité permet une application manuelle sans effort.
  • Cet indicateur sert uniquement à la surveillance des procédés et n’est pas destiné à la validation de la stérilisation.
  • Les bandes indicatrices passent de la couleur claire à la couleur foncée comme preuve d’une exposition à un cycle de stérilisation à la vapeur saturée.
  • Formulé avec une encre indicatrice sans plomb et conçu pour une manipulation sûre.
  • Offre une forte adhérence, une résistance aux températures élevées et offre une excellente barrière contre l’humidité.
  • Maintient une liaison solide tout au long du processus de stérilisation tout en assurant un retrait propre après utilisation.
  • Cycles vapeur 121 °C - 10 min ou 134 °C - 2 min
  • Cycles de vapeur 134 °C - 2 min
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité UNI En ISO 11140 - 1:2015 Pour les pièces de type 1 e1
Type d’adhésif Sensible à la pression
Revêtement Caoutchouc, résines synthétiques
Couleur Blanc
Format Ruban adhésif
Matériau Papier crépon
Print Technology Aucun
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Scellez l’emballage pour une utilisation dans les procédés de stérilisation à la vapeur
Sans latex Non
Plage de températures (métrique) 121 °C à 134 °C
Garantie 30 Mois
Longueur (impériale) 0,74 in
Largeur (impériale) 1,96 in