Learn More
JP Selecta™ Autoclave vertical MED 20
Code produit 11976019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11976019 20 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11976019 Fournisseur JP Selecta™ Code fournisseur 4001757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9375.00€
    3980.00€ / 1 pièces
    Économisez 5395.00€
    57% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Utilisé pour la stérilisation. Autoclave vertical JP Selecta™ MED 20 équipé d’un boîtier externe et d’une partie supérieure en acier inoxydable.
  • Fabrication en acier inoxydable AISI 304
  • Chambre et couvercle en acier inoxydable, avec ouverture facile
  • Élément chauffant spécial en acier inoxydable Incoloy, offrant une longue durée de vie, une faible tendance à la corrosion et une résistance aux températures élevées
  • Purge atmosphérique automatique
  • Dispositif de sécurité pour empêcher l’ouverture du couvercle
  • Interrupteur principal de mise en marche
  • Partie postérieure : Source secteur, deux porte-fusibles, thermostat de sécurité
  • Partie latérale : Sortie de vidange, vanne sélective de vapeur et de drainage
Spécification
Profondeur (métrique) extérieure 380 mm
Capacité (métrique) 20 L
Hauteur (métrique) extérieure 410 mm
Modèle MED 20
Type de produit Autoclave, Vertical
max. (métrique) 121°C à 134°C
Poids (métrique) 41 kg
Alimentation électrique 2500 W
Poids net (métrique) 41 kg
Quantité 1 de chaque
Puissance 2500 W
Largeur (métrique) extérieure 380 mm