Learn More
JP Selecta™ Autoclave de paillasse Micro 8
Description
- Enveloppe externe et partie supérieure en acier inoxydable AISI 304.
- Chambre en acier inoxydable et couvercle à ouverture facile.
- Élément chauffant en acier inoxydable spécial INCOLOY pour une longue durée de vie ainsi qu’une excellente résistance à la corrosion et aux températures élevées.
- Purge manuelle de l’air à la mise en marche.
- Dispositif de sécurité pour empêcher l’ouverture du couvercle.
- Interrupteur général de mise en marche.
Spécification
Spécification
| Profondeur (métrique) extérieure | 380 mm |
| Capacité (métrique) | 8 L |
| Hauteur (métrique) extérieure | 150 mm |
| Type de produit | Autoclave |
| Poids (métrique) | 13 kg |
| Poids net (métrique) | 13 kg |
| Quantité | 1 de chaque |
| Puissance | 1000 W |
| Largeur (métrique) extérieure | 380 mm |