Learn More
AHLSTROM AutoCollect avec code-barres, RUO
Description
Ces cartes sont fabriquées à partir de fibres absorbantes blanches et pures et ne contiennent aucun additif ni produit chimique renforçant leur adhérence à l'état humide.
Principaux domaines d'utilisation :
- test de charge virale VIH
- Dépistage des maladies infectieuses (y compris l'hépatite B, C et la syphilis)
- Analyse basée sur les protéines
- Génomique
- Identification humaine
- Criminologie
- dépistage néonatal
Spécification
Spécification
| Type de produit | Fiche de prélèvement et de transport d'échantillons |
| Closure Included | Non |
| Graduated | Non |
| Matériau | Fibres absorbantes pures |
| Forme | Rectangulaire |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 70 μZone d'échantillonnage L/ |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Comprend | 4 places |