Learn More
AHLSTROM AutoCollect™ Carré de couleurs GS 2.0
Description
Ce traitement chimique exclusif, ADN préservé sur GenSaver™ La version 2.0 peut être utilisée même après des décennies de stockage à température ambiante pour générer des données STR et de séquençage de nouvelle génération de haute qualité.
Principaux domaines d'utilisation :
- Criminologie
- Identification humaine
- Tests de paternité
- dépistage génétique animal
- Banques de matériel biologique
- Génomique
- Biologie moléculaire
- Amplification du génome entier
- Dépistage plasmidique
- Médecine de précision
Spécification
Spécification
| Couleur | Rose |
| Format | Carte |
| Isolation Technology | Technologie de papier filtre spécialisé imprégné |
| Type d’échantillon | Salive, Cellules buccales, Test de grossesse urinairek, Cellules bactériennes (issues de colonies, de stocks de glycérol ou de cultures bactériennes), lysat tissulaire, Biopsie liquide |
| À utiliser avec (application) | Amplification directe STR |
| Nbre d’échantillons | 1 |
| Type de produit | Fiche de prélèvement et de transport d'échantillons |
| Certifications/Conformité | ISO 18385 |