Learn More
PEPperCHIP™ Microarray d’épitodes auto-immuns
Description
- Contenu de la microarray : 4287 épitopes à cellules B de la base de données d’épitopes immunitaires associés aux maladies auto-immunes, y compris 286 peptides citrullinés ainsi que les variantes d’arginine correspondantes
- Longueurs d’épitope de base de données : 3 à 51 aa
- Longueurs des peptides : 3 à 17 aa en fonction de la longueur de l’épitope ; des épitopes plus longs ont été traduits en 17 peptides aa qui se chevauchent
- Nombre de peptides : 4287 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
Spécification
| Revêtement | PEPperSlide™ PEGMA/PMMA |
| Description | 1 copie de matrice par microréseau |
| Quantité | 1 lame |
| Méthode de fixation | Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 |
| Couleur | Transparent |
| État réglementaire | RUO |
| Code-barres | Code-barres individuel pour chaque microarray |
| Matériau | Verre microscopique |
| Afficher plus |