Learn More
WLD Tec™ Autoloop Pro
Code produit 10744447
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Série Fuego SCS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10744447 Série Fuego SCS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10744447 Fournisseur WLD Tec™ Code fournisseur 8.000.400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1856.30€
    1298.00€ / 1 pièces
    Économisez 558.30€
    30% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Autoloop Pro : carrousel entièrement automatisé pour la stérilisation par flamme des anses d’inoculation.
  • Le carrousel d’anses d’inoculation Autoloop Pro, adapté à 4 anses d’inoculation, a été développé pour répondre aux exigences actuelles dans les laboratoires microbiologiques, biologiques et biotechnologiques.
  • Conception moderne : Le boîtier stable permet un accès facile et confortable aux anses d’inoculation. Les positions de retrait des deux côtés rendent le carrousel également adapté aux droitiers et aux gauchers.
  • Permet d’économiser de l’énergie, du temps et de l’argent : Le temps précis de stérilisation par flamme prolonge la durée de vie des anses d’inoculation et réduit la consommation de gaz. Le travail continu pendant les phases de flamme et de refroidissement des anses d’inoculation permet d’économiser jusqu’à 70 % de temps et de travailler efficacement.
  • Plus de confort : Gardez toutes les fonctions en vue avec l’affichage graphique complet. La commande de menu graphique facilite la sélection rapide de toutes les fonctions. Le temps de flamme et de refroidissement peut être réglé à la seconde près. Pendant la stérilisation par flamme, l’écran affiche le temps de flamme restant. L’Autoloop PRO tourne et contrôle automatiquement les flammes. Lorsque la stérilisation par flamme est terminée, l’écran affiche le temps de refroidissement restant et les positions de retrait des anses d’inoculation refroidies. Toutes les anses d’inoculation en suspension peuvent être soumises aux flammes selon les besoins en une rotation complète du carrousel.
  • Pour une stérilisation par flammes supplémentaire (p. ex. des cols de flacon ou des tubes à essai), une pédale peut être activée pendant le fonctionnement automatisé. À cette fin, l’Autoloop PRO permet de sortir l’anse d’inoculation de la position de la flamme et d’activer une stérilisation par flamme supplémentaire.
  • Plus de sécurité : La position presque perpendiculaire du porte-anse d’inoculation protège même la douille filetée du support contre d’éventuelles contaminations. En outre, un capteur intelligent de l’Autoloop PRO surveille la stérilisation en toute sécurité.
  • Robuste : Fabriqué entièrement en acier inoxydable, en aluminium anodisé et doté d’un écran protégé par un verre résistant à la chaleur, l’Autoloop PRO peut supporter des conditions de laboratoire extrêmes.
  • Moins, c’est mieux : La faible consommation de gaz et les grandes économies de temps permises définissent de nouvelles normes pour le laboratoire.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Série Fuego SCS
Poids (métrique) 1200 g
Matériau Acier inoxydable et aluminium