Learn More
Applied Biosystems™ AutoLys M Tube Locking Lid
Product Code. 15980493 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15980493 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15980493 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. A37954
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Il s’agit d’un couvercle de verrouillage supplémentaire à utiliser avec le système de tubes AutoLys M.
Notez que deux couvercles de verrouillage sont inclus avec l’achat de l’AutoLys M TubeLifter. Le couvercle de verrouillage est nécessaire pour empêcher le tube intérieur du tube AutoLys M de glisser dans le tube extérieur pendant la centrifugation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Système AutoLys TubeLifter
Quantité 1 de chaque