Learn More
Applied Biosystems™ AutoLys M Tube Pliers
Code produit 15970503 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15970503 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15970503 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A38261
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les pinces pour tubes AutoLys M peuvent être utilisées pour séparer le tube intérieur du tube extérieur des tubes AutoLys M.
La centrifugation des tubes dans un portoir pour tubes à essai AutoLys M est requise lors du traitement des échantillons FFPE à l’aide du kit MagMAX FFPE ADN / ARN Ultra. Le tube externe contiendra le lysat qui sera traité ultérieurement pour récupérer les acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système AutoLys TubeLifter
Quantité 1 de chaque