Learn More
Applied Biosystems™ AutoLys M TubeLifter
Description
Une fois la centrifugation terminée, le portoir de tubes est retourné au TubeLifter et le tube intérieur de chaque tube AutoLys M est séparé du tube externe. Le tube externe contient le lysat qui est traité ultérieurement à l’aide du kit MagMAX FFPE ADN / ARN Ultra pour récupérer les acides nucléiques.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système AutoLys TubeLifter |
| Quantité | 1 de chaque |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |