Learn More
Applied Biosystems™ Tubes et bouchons AutoLys M
Code produit 15841448 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 de chaque
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15841448 25 de chaque 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15841448 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A38738
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Les tubes AutoLys M sont destinés à la préparation d’échantillons FFPE pour l’extraction d’acides nucléiques.
Ils présentent un nouveau concept de tube dans le tube qui permet de créer des lysats clairs à partir d’échantillons de tissus FFPE, sans avoir besoin d’étapes de déparaffinage ou de lavage, tout en augmentant les rendements d’ADN et d’ARN. Ajoutez simplement votre échantillon FFPE au tube, suivi du tampon protéase et de l’enzyme du kit Ultra d’ADN / ARN MagMAX FFPE. Une fois la digestion terminée, soulevez les tubes du portoir pour tubes à essai AutoLys M à l’aide de l’AutoLys M TubeLifter ou des pinces pour tubes AutoLys M et faites tourner les échantillons vers le bas à l’aide d’une centrifugeuse de paillasse avec support de plaque (format standard SBS). La cire et les débris associés au FFPE sont maintenus dans la chambre supérieure du tube pendant que le lysat passe à travers. Les acides nucléiques peuvent ensuite être purifiés à partir du lysat clarifié à l’aide du kit MagMAX FFPE ADN / ARN Ultra.
Caractéristiques du système de tubes AutoLys M :
• Lyse d’échantillons FFPE et séparation des acides nucléiques des débris dans un seul tube
• Code-barres 2-D sur le tube inférieur
• Élimination de l’utilisation de solvants organiques (xylène, CitriSolv) pour le déparaffinage et les lavages
• Temps de traitement réduit
• Rendement en acides nucléiques accru
Le système de tubes AutoLys M est un moyen unique de traiter vos échantillons FFPE qui permettra d’améliorer les rendements en acides nucléiques lorsqu’il est utilisé en conjonction avec le kit Ultra d’ADN / ARN FFPE MagMAX, afin de contribuer à assurer le succès des essais en aval et en réduisant le temps nécessaire à l’analyse des données.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’échantillon Tissu FFPE
Contenu et stockage • 25 tubes AutoLys M
• 25 bouchons AutoLys M
À utiliser avec (équipement) Système AutoLys TubeLifter
Quantité 25 de chaque