Learn More
TubeWriter Système d'étiquetage automatisé
Code produit 18048754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Système de marquage
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
18048754 Système de marquage 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18048754 Fournisseur TubeWriter Code fournisseur TW400A
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système d'étiquetage automatisé à haute vitesse
  • Instrument complet permettant l'impression directe sur surfaces courbes, y compris tubes, flacons, lames, plaques et verrerie de laboratoire personnalisée.
Spécification
Type de produit Système de marquage