Learn More
Biochrom Changeur automatique à 8 cellules
Code produit 11364033 Tous les produits Harvard Bioscience Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Support multicellulaire ambiant
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11364033 Support multicellulaire ambiant 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11364033 Fournisseur Biochrom Code fournisseur 80710008
Expédition estimée: 12-01-2027
Changeur de cellules linéaire automatique avec porte-cellules multicellulaires à température ambiante 8 positions. À utiliser avec Ultrospec Spectrophotomètre 7000/8000/9000.
  • Changeur de cellules linéaire automatique avec porte-cellules ambiant à 8 positions
  • Accepte les cuvettes d'une longueur de trajet de 10 mm
  • Comprend un porte-cellule unique de 10 mm pour faisceau de référence
  • Facile à installer
  • À utiliser avec Ultrospec Spectrophotomètre 7000/8000/9000
Spécification
Compatibilité Spectrophotomètre Ultrospec 7000/8000/9000
Type Support multicellulaire ambiant
Jetable Réutilisable
Longueur du trajet optique 10 mm
Forme Rectangulaires