Learn More
Buerkle™ Burette de titration automatique en verre borosilicaté avec flacon de stockage
Description
- Graduation selon la catégorie B (tolérances conformes aux normes DIN EN ISO 385)
- Réglée pour Ex
- Burette fabriquée en verre borosilicaté 3.3
- Résistante aux produits chimiques
- Graduations en cercle bleues
- Fonctionnement possible des deux mains
- Support robuste
- Jet de décharge précis permettant des gouttes très fines
- Pièces en contact avec le milieu : PE, PP, caoutchouc naturel, verre borosilicaté
Spécification
Spécification
| Précision | 0.03 mL |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Longueur (métrique) | 61 cm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,05 mL |
| À utiliser avec (application) | Industrie de l’électroplastie, analyses sur le terrain, usines de traitement de l’eau |
| Hauteur (métrique) | 61 cm |
| Comprend | Micro-vis, jet de décharge précis, support robuste |
| Balance | Bleu |
| Matériau du robinet d’arrêt | Verre borosilicaté, polyéthylène, polypropylène, caoutchouc |
| Afficher plus |