Learn More
Bellingham and Stanley™ Polarimètre numérique automatique
Product Code. 15727789
Change view
Click to view available options
Type:
Polarimètre ADP450
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Unit Size
15727789 Polarimètre ADP450 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15727789 Supplier Bellingham and Stanley™ Supplier No. 3750
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
View all promotions
Expédition estimée: 26-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Avec la technologie XPC : le système de contrôle interne de la température Peltier breveté de Xylem
Le polarimètre numérique automatique est doté d’une LED jaune sans entretien et d’un filtre d’interférence. Lorsqu’elles sont combinées à un détecteur de photodiodes, ces technologies permettent la lecture d’échantillons d’une longueur d’onde allant jusqu’à 3,0 OD à la longueur d’onde de sodium couramment utilisée (589 nm). Les polarimètres ADP400 sont dotés d’échelles angulaires et à sucre (ISS) et peuvent être programmés avec des échelles utilisateur ainsi que des méthodes des normes de l’industrie pour l’affichage du sucre inverti, de l’inversion (A-B) ou pour l’application d’autres facteurs tels que la longueur et la concentration du tube. Cette flexibilité les rend idéales pour une utilisation dans les laboratoires où la conformité à la pharmacopée est requise.
  • Précision
    • ±355
    • Échelle de sucre de -255 à 225 via Z
  • Résolution
    • 0,01 °A
    • 0,001°Z
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Polarimètre ADP450