Learn More
ATAGO™ Réfractomètre numérique automatique RX-007α
Code produit 10141123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
370 x 260 x 140 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H)
10141123 370 x 260 x 140 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10141123 Fournisseur ATAGO™ Code fournisseur 3921
Expédition estimée: 27-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le réfractomètre numérique automatique RX-007α convient à la mesure d’échantillons solubles dans l’eau à très faibles concentrations, comme le thé et les boissons à faible teneur en sucre, avec une très grande précision.
  • Le nouveau RX-007α (alpha) est adapté à la mesure d’échantillons solubles dans l’eau avec des concentrations très faibles (5,000 % ou moins) telles que le thé (thé vert, thé noir, thé oolong) et les boissons à faible teneur en sucre avec une très grande précision de ±0,005 %.
  • Ce produit est livré en série avec une garantie limitée de deux (2) ans contre les défauts du fabricant à compter de la date d’achat originale. La garantie ne couvre pas le prisme. La période de garantie peut être prolongée jusqu’à trois (3) ans si le produit est enregistré auprès d’ATAGO.
  • Logiciel FDA 21 CFR Part 11 inclus dans la livraison standard.
Spécification
Type Réfractomètre de paillasse
Indice de réfraction 1,330150 à 1,341500
Précision ±0,005 % (Brix), 0,000010 (indice de réfraction)
Résolution 0,001 % (Brix), 0,000001 (indice de réfraction)
Poids (métrique) 6,7 kg
Dimensions (L x l x H) 370 x 260 x 140 mm
Précision de la température 0,001°C
Plage de températures (métrique) 15,00°C à 30,00°C