Learn More
Justrite Panneau de contrôle automatique de l’extincteur
Code produit 17722398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Panneau de commandes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17722398 Panneau de commandes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17722398 Fournisseur Justrite Code fournisseur JCBSFPC000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3421.85€
    2785.71€ / 1 pièces
    Économisez 636.14€
    18% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Panneau de contrôle automatique de l’extincteur avec détecteur de fumée et panneau lumineux clignotant
  • Panneau de contrôle automatique de l’extincteur avec détecteur de fumée et panneau lumineux clignotant pour les armoires de sécurité de batteries au lithium EN
Spécification
Comprend Détecteur de fumée
Poids (métrique) 5 kg
Type de produit Panneau de commandes