Learn More
Socorex™ Seringue automatique à poignée-pistolet Dosystrade; Premium
Description
ulliPoignée-pistolet./liliSeringue automatique à remplissage automatique./liliSystème de vanne Luer-Lock détachable./liliGrande résistance chimique./liliRésistant à la corrosion./liliÉquilibre optimal des mains et ergonomie.ulliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./li/ul/liliRéglage rapide et fiable du volume./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston sans joint torique./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./liliAutoclavables (sauf pour le manchon de protection en PVC)./li/ul
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
| Comprend | Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, aspiration, canules d’aération et de dosage, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation. |
| Type de produit | Seringue automatique, poignée-pistolet |
| Graduations | 1,0 ml |
| Modèle | Dosys™ Premium 174 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Précision | lt; 0,5% à lt; 0,2% |
| Volume (métrique) | 1 à 10 ml |
| Type de connexion | Luer-Lock |
| Afficher plus |