Learn More
Socorex™ Seringue automatique à poignée-pistolet Dosystrade; Premium
Code produit 10539402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 1 ml
0,3 à 2 ml
0,5 ml à 5 ml
1 à 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10539402 0,5 ml à 5 ml 1 pièce
10126530 0,1 à 1 ml 1 pièce
10400021 0,3 à 2 ml 1 pièce
10319600 1 à 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10539402 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 174.0505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    231.53€ / 1 pièces
    Économisez 20.47€
    8% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Dose avec une excellente reproductibilité à l’aide d’une poignée-pistolet résistant à la corrosion ou d’une seringue automatique à poignée à deux anneaux. La seringue automatique à poignée-pistolet Socorextrade; Dosystrade; Premium s’adapte confortablement à chaque main et nécessite un effort limité pour un travail efficace, même pendant de longues sessions de distribution.
ulliPoignée-pistolet./liliSeringue automatique à remplissage automatique./liliSystème de vanne Luer-Lock détachable./liliGrande résistance chimique./liliRésistant à la corrosion./liliÉquilibre optimal des mains et ergonomie.ulliS’adapte à chaque main./liliNécessite un effort limité./li/ul/liliRéglage rapide et fiable du volume./liliReproductibilité élevée grâce à l’écrou de verrouillage de sécurité sur une vis micrométrique./liliPiston en acier inox de haute précision./liliCorps en verre rodé./liliDéplacement et serrage souples du piston sans joint torique./liliDémontage facile pour un nettoyage efficace et le remplacement des pièces si nécessaire./liliAutoclavables (sauf pour le manchon de protection en PVC)./li/ul
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Comprend Seringue, tubulure d’alimentation en silicone de 1 m, poids, manchon de protection en PVC, aspiration, canules d’aération et de dosage, ensemble de pièces de rechange pour vannes, instructions d’utilisation.
Type de produit Seringue automatique, poignée-pistolet
Graduations 0,5 ml
Modèle Dosys™ Premium 174
Quantité 1 de chaque
Précision lt; 0,5% à lt; 0,2%
Volume (métrique) 0,5 ml à 5 ml
Type de connexion Luer-Lock
Graduated Oui