Learn More
Labcon™ Cônes de pipette automatisée pour stations de travail Biomek™ Instruments
Description
- Pipette tips for automated workstation
- Fits Biomek™ Instruments Pipettes
- If sterile, tips have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Magenta color
- Made in USA
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur de rack | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 52,1 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI |
| Déclaration de pureté | Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines |
| Format | Rack, 96 |
| Afficher plus |