Learn More
Labcon™ Cônes de pipette automatisée pour stations de travail Biomek™ Instruments
Description
- Cônes de pipette pour stations de travail automatisées
- Convient aux stations de travail Beckman™ Biomek
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Couleur magenta
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 30 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur de rack | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 1,3 in |
| Longueur (métrique) | 32,9 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, USP classe VI |
| Déclaration de pureté | Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines |
| Format | Portoir, 384 puits |
| Afficher plus |