Learn More
Thermo Scientific™ Réservoirs pour automates, avec baffles anti-éclaboussure amovibles
BIOPHARMA
Code produit 10416343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Canaux:
96
384
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Description:
DeepWell
Microplaques
Matériau:
Plastique
Polypropylène
Conditionnement:
20 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Canaux Stérilité Description Matériau Conditionnement
10416343 96 Stérile   Polypropylène 20 pièces
10253343 96 Stérile Microplaques Polypropylène 20 pièces
10141443 384 Stérile   Polypropylène 20 pièces
10795394 384 Non stérile   Polypropylène 20 pièces
10131443 96 Non stérile   Polypropylène 20 pièces
10101443 96 Non stérile DeepWell Plastique 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10416343 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1064158
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Utilisez les réactifs sur des systèmes automatisés de manière simple et économique.
Manipulez les réactifs sur les systèmes automatisés de manière simple et économique avec les réservoirs pour automates Thermo Scientific™ dont les dimensions sont conformes aux recommandations de la SBS et qui garantissent la compatibilité avec les chargeurs et manipulateurs de plaques. Les réservoirs sont jetables et ne nécessitent aucun lavage, ce qui permet d’utiliser plusieurs réservoirs par cycle. Les rainures au fond du réservoir permettent de diminuer le gaspillage de réactifs et d’effectuer des aspirations homogènes.
Caractéristiques :
  • Le format microplaque standard permet d’utiliser les réservoirs dans les chargeurs et manipulateurs de plaques
  • Leur surface hydrophile permet aux liquides de se répartir uniformément, une quantité minimale de réactif suffit à recouvrir le fond
  • Construction en polypropylène offrant une excellente résistance chimique
  • Disponibles en emballage individuel pour une utilisation stérile
Baffles anti-éclaboussure amovibles :
  • Préviennent les éclaboussures de réactifs lors du transfert des réservoirs sur des plateformes robotisées
  • Permettent le déplacement plus rapide des réservoirs ainsi que le remplissage à ras bord avec des réactifs
  • Il est possible de les retirer pour augmenter la capacité du réservoir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description  
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Type Réservoir
Comprend Baffles anti-éclaboussure amovibles
Conditionnement Emballage individuel
Canaux 96