Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec tête de distribution AP384
Code produit 11791263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
19200 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Filtré Fit for Purpose Conditionnement
11791263 Stérile Sans filtre Stérile 19200 pièces
11711273 Stérile À filtre Stérile et prêt pour la PCR 19200 pièces
11701273 Non stérile Sans filtre Qualité certifiée 19200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11791263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 935261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6570.00€
    6100.00€ / 19200 pièces
    Économisez 470.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-04-2027
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
Améliorez les performances de pipetage avec les cônes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :
  • Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Cônes à longueur étendue compatibles avec les plaques Deep Well à 96, 384 et 1 536 puits
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 30 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Type de pointe Version longue
À utiliser avec (équipement) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Gamme de produits Beckman
Fit for Purpose Stérile