Learn More
- Home
- Products
- Produits pour pipettes
- Pointes de pipette
- Pointes de pipettes robotiques
- Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec tête de distribution AP96
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec tête de distribution AP96
Code produit 11801733
| Code produit | Volume (métrique) | Filtré | Type de pointe | Fit for Purpose | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11801733 | 130 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 15292929 | 8 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 15202949 | 10 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | 4800 pièces |
| 15212949 | 10 μl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 16456939 | 40 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 16466939 | 50 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | 4800 pièces |
| 15105393 | 50 μl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 12578468 | 50 μl | Sans filtre | Faible rétention | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 11861723 | 20 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | - |
| 11761273 | 20 μl | À filtre | Faible rétention | Stérile et prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 11811733 | 20 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | 4800 pièces |
| 11741273 | 20 μl | Sans filtre | Faible rétention | Stérile | 4800 pièces |
| 11851723 | 20 µl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 11751273 | 20 pi | Sans filtre | Faible rétention | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 11791273 | 130 μl | À filtre | Faible rétention | Stérile et prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 16476939 | 130 μl | À filtre | Étalon | Stérile et prêt pour la PCR | 4800 pièces |
| 11881723 | 250 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | 4800 pièces |
| 11771273 | 250 μl | Sans filtre | Faible rétention | Stérile | 4800 pièces |
| 16486939 | 250 μl | Sans filtre | Étalon | Stérile | 4800 pièces |
| 11891723 | 250 µl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 11781273 | 250 pi | Sans filtre | Faible rétention | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 16496939 | 250 pi | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | 4800 pièces |
| 11741353 | 50 μl | À filtre | Version longue | Stérile | 4800 pièces |
| 11515514 | 175 μl | À filtre | Étalon | Stérile | 960 pièces |
| 15272289 | 50 μl | Sans filtre | Étalon | Qualité certifiée | 4800 pièces |
-
990.00€
851.00€ / 4800 pièces
Économisez 139.00€
14% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28028" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez vos performances de pipetage avec les cônes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
- Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Cônes à longueur étendue compatibles avec les plaques Deep Well à 96, 384 et 1 536 puits
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 130 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Étalon |
| Conditionnement | 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte |
| Quantité | 4 800 cônes |
| À utiliser avec (équipement) | Beckman Coulter Liquid Handling Systems |
| Gamme de produits | Beckman |
| Fit for Purpose | Stérile et prêt pour la PCR |
| Afficher plus Afficher moins |