Learn More
Thermo Scientific™ Pointes d’automatisation pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec tête de distribution AP96
Code produit 11891723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
8 μl
10 μl
20 pi
20 μl
20 µl
40 μl
50 μl
130 μl
175 μl
250 pi
250 μl
250 µl
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Type de pointe:
Faible rétention
Version longue
Étalon
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Filtré Type de pointe Fit for Purpose Conditionnement
11891723 250 µl Sans filtre Étalon Qualité certifiée 4800 pièces
15292929 8 μl À filtre Étalon Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
15202949 10 μl Sans filtre Étalon Stérile 4800 pièces
15212949 10 μl Sans filtre Étalon Qualité certifiée 4800 pièces
16456939 40 μl À filtre Étalon Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
16466939 50 μl Sans filtre Étalon Stérile 4800 pièces
15105393 50 μl Sans filtre Étalon Qualité certifiée 4800 pièces
12578468 50 μl Sans filtre Faible rétention Qualité certifiée 4800 pièces
11861723 20 μl À filtre Étalon Stérile et prêt pour la PCR -
11761273 20 μl À filtre Faible rétention Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
11811733 20 μl Sans filtre Étalon Stérile 4800 pièces
11741273 20 μl Sans filtre Faible rétention Stérile 4800 pièces
11851723 20 µl Sans filtre Étalon Qualité certifiée 4800 pièces
11751273 20 pi Sans filtre Faible rétention Qualité certifiée 4800 pièces
11801733 130 μl À filtre Étalon Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
11791273 130 μl À filtre Faible rétention Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
16476939 130 μl À filtre Étalon Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
11881723 250 μl Sans filtre Étalon Stérile 4800 pièces
11771273 250 μl Sans filtre Faible rétention Stérile 4800 pièces
16486939 250 μl Sans filtre Étalon Stérile 4800 pièces
11781273 250 pi Sans filtre Faible rétention Qualité certifiée 4800 pièces
16496939 250 pi Sans filtre Étalon Qualité certifiée 4800 pièces
11741353 50 μl À filtre Version longue Stérile 4800 pièces
11515514 175 μl À filtre Étalon Stérile 960 pièces
15272289 50 μl Sans filtre Étalon Qualité certifiée 4800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 11891723 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 919262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.00€
    448.00€ / 4800 pièces
    Économisez 37.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Améliorez vos performances de pipetage avec les pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points garantissant leur régularité.
Améliorez vos performances de pipetage avec les cônes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :
  • Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Cônes à longueur étendue compatibles avec les plaques Deep Well à 96, 384 et 1 536 puits
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Série 919, transparent
Volume (métrique) 250 µl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Déclaration de pureté Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Format Rack
Type de pointe Étalon
Conditionnement 96 pointes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Quantité 4 800 cônes
À utiliser avec (équipement) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Gamme de produits Beckman
Fit for Purpose Qualité certifiée