Learn More
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™ avec têtes de distribution MP20 et MP200
Code produit 11781263 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 pi
20 μl
130 μl
200 pi
200 μl
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
4800 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Filtré Stérilité Fit for Purpose Conditionnement
11781263 20 μl À filtre Stérile Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
11771263 20 μl Sans filtre Stérile Stérile 4800 pièces
11781223 20 pi Sans filtre Non stérile Qualité certifiée 4800 pièces
11741253 130 μl À filtre Stérile Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
11751253 200 μl Sans filtre Stérile Stérile 4800 pièces
11791223 200 pi Sans filtre Non stérile Qualité certifiée 4800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11781263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 915021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    924.00€
    851.00€ / 4800 pièces
    Économisez 73.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 03-03-2027
Améliorez vos performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation des liquides Beckman™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante.
Améliorez les performances de pipetage avec les cônes de pipettes stériles Thermo Scientific™ pour systèmes de manipulation de liquides Beckman™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. Vous obtiendrez ainsi des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation de ces pointes automatisées. Les pointes de pipettes sont validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été développées.
Caractéristiques :
  • Disponibles avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™, à faible rétention et format long
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Cônes extra longs compatibles avec les plaques à 96, 384 et 1 536 puits profonds
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 20 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Format Rack
Type de pointe Version longue
À utiliser avec (équipement) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Gamme de produits Beckman
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR