Learn More
Thermo Scientific™ Cônes pour systèmes de pipetage BioTek™
Code produit 15243059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
80 μl
100 μl
100 μl
150 μl
200 μl
200 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Conditionnement:
4800 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Filtré Conditionnement
15243059 150 μl Stérile À filtre 4800 pièces
16456949 50 μl Stérile À filtre 4800 pièces
12358592 50 μl Stérile Sans filtre 4800 pièces
16466949 50 μl Non stérile Sans filtre 4800 pièces
16476949 80 μl Stérile À filtre 4800 pièces
16486949 100 μl Stérile Sans filtre 4800 pièces
16496949 100 μl Non stérile Sans filtre 4800 pièces
12716027 200 μl Stérile Sans filtre 4800 pièces
16406959 200 μl Non stérile Sans filtre 4800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15243059 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 986021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    799.00€
    734.00€ / 4800 pièces
    Économisez 65.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-04-2027
Améliorez les performances de pipetage grâce à la parfaite rectitude et au faible coefficient de variation des cônes pour automatisation Thermo ScientificTM conçus pour les systèmes de pipetage BioTekTM.
Améliorez les performances de pipetage avec les cônes pour automatisation Thermo Scientific™ conçus pour les systèmes de pipetage BioTek™, soumis à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante et offrir des performances précises et exactes grâce à la parfaite rectitude des cônes et à un faible coefficient de variation. Les cônes de pipettes ont été validés sur les stations de travail pour lesquelles ils ont été créés et les cônes de pipettes stériles sont garantis exempts de RNases, DNases, ADN, endotoxines, biocontamination et pyrogènes.
  • Disponible en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 150 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Format Rack
Type de pointe Faible rétention
À utiliser avec (équipement) BioTek Pipetting System
Gamme de produits BioTek