Learn More
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour stations de travail de manipulation de liquides Caliper™ Zymark™
GREENER_CHOICE
Code produit 16406949 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
50µL
80 pi
100 pi
150 pi
200 pi
Filtré:
Sans filtre
À filtre
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
4800 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Filtré Stérilité Fit for Purpose unitSize
16406949 50µL À filtre Stérile Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
16416949 50µL Sans filtre Stérile Stérile 4800 pièces
16426949 50µL Sans filtre Non stérile Qualité certifiée 4800 pièces
11750095 80 pi À filtre Stérile Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
11986977 100 pi Sans filtre Stérile Stérile 4800 pièces
11860421 100 pi Sans filtre Non stérile Qualité certifiée -
11760095 150 pi À filtre Stérile Stérile et prêt pour la PCR 4800 pièces
16436949 200 pi Sans filtre Stérile Stérile 4800 pièces
11806081 200 pi Sans filtre Non stérile Qualité certifiée 4800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 16406949 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 920021
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Augmentez vos performances de pipetage grâce à ces cônes d’automatisation, soumis à un programme rigoureux de contrôle de la qualité en 15 points afin de garantir une précision et une qualité constante.
Améliorez vos performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ conçues pour les postes de travail de manipulation des liquides Caliper™ Zymark™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs pointes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatible avec : Caliper/Zymark RapidPlate, Caliper Presto, Allegro, Zephyr et SciClone.
  • Disponible en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
  • Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
  • Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50µL
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Transparent
Format Rack
Type de pointe Automatisation
À utiliser avec (équipement) Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations
Gamme de produits Caliper Zymark
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.