Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pointes automatisées pour stations de travail de manipulation de liquides Caliper™ Zymark™
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
Améliorez vos performances de pipetage grâce aux pointes automatisées Thermo Scientific™ conçues pour les postes de travail de manipulation des liquides Caliper™ Zymark™, soumises à un programme rigoureux de contrôle qualité en 15 points afin de garantir une qualité constante. La parfaite rectitude de leurs pointes et un faible coefficient de variation garantissent des performances précises et exactes. Compatible avec : Caliper/Zymark RapidPlate, Caliper Presto, Allegro, Zephyr et SciClone.
- Disponible en version non stérile, stérile et avec la technologie de filtre Thermo Scientific™ ART™
- Testées par lots pendant la production sur la station de travail pour laquelle elles sont créées
- Faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
Tekniske data
Tekniske data
| Volume (métrique) | 50µL |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation |
| À utiliser avec (équipement) | Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations |
| Gamme de produits | Caliper Zymark |
| Fit for Purpose | Stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.